Stampa…
Dowex® 50WX8 (H) 50-100 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dowex 50 wx8
B22109.0E B22109.22 B22109.36
B22109.0EEA 1201 EUR
B22109.0E B22109.22 B22109.36
Dowex® 50WX8 (H) 50-100 mesh
Dowex® 50WX8 (H)
CAS No.: 11119-67-8 MDL No.: MFCD00132726
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132726
CAS Number: 11119-67-8