4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B22057.06
B22057.14
B22057.06EA
36.5
EUR
B22057.06
B22057.14
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Purity: 97%
CAS No.: 374-25-4
Molecular Formula: CH2=CHCFClCF2Br
Formula Weight: 223.43
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1758700
MDL No.: MFCD00039225
Formula:
C₄H₃BrClF₃ Punto di ebollizione: 98…99 °C Densità: 1,678 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039225 CAS Number: 374-25-4 |