Mesitylenesulphonic acid sodium salt hemihydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 6148-75-0
Molecular Formula: C9H11NaO3S.0.5H2O
Formula Weight: 231.26 (222.25anhy)
Melting Point:
Formula:
C₉H₁₁NaO₃S·¹/₂H₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067712 CAS Number: 6148-75-0 EINECS: 228-157-2 |