Stampa…
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21867.06 B21867.14 B21867.22
B21867.06EA 27.6 EUR
B21867.06 B21867.14 B21867.22
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Purity: 98+% CAS No.: 656-53-1 Molecular Formula: C8H11NO2S Formula Weight: 185.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 116-118°/6mm MDL No.: MFCD00005338
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Punto di ebollizione: 116…118 °C (6 mmHg)
Densità: 1,147
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005338
CAS Number: 656-53-1
EINECS: 211-515-7