Stampa…
Sodium ethanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21824.06 B21824.14
B21824.06EA 67.1 EUR
B21824.06 B21824.14
Sodium ethanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98%
Sodium ethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 5324-47-0 Molecular Formula: CH3CH2SO3Na Formula Weight: 132.11 Melting Point: ca 270° MDL No.: MFCD00066498
Formula: C₂H₆O₃S
Punto di fusione: ∼ 270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066498
CAS Number: 5324-47-0
EINECS: 226-194-9