Stampa…
9-(Trimethylsilyl)fluorene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
B21816.03 B21816.06
B21816.03EA 125 EUR
B21816.03 B21816.06
9-(Trimethylsilyl)fluorene 99%
9-(Trimethylsilyl)fluorene
Purity: 99% CAS No.: 7385-10-6 Molecular Formula: C16H18Si Formula Weight: 238.40 Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD00092570
Formula: C₁₆H₁₈Si
Peso molecolare: 238,40 g/mol
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092570
CAS Number: 7385-10-6