1,2-Bis(tosyloxy)ethane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6315-52-2
Molecular Formula: C16H18O6S2
Formula Weight: 370.45
Melting Point: 122-127°
MDL No.: MFCD00008549
Formula:
C₁₆H₁₈O₆S₂ Punto di fusione: 122…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008549 CAS Number: 6315-52-2 |