Pseudothiohydantoin 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-aminothiazol-4(5H)-one, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
Purity: 97%
CAS No.: 556-90-1
Molecular Formula: C3H4N2OS
Formula Weight: 116.14
Melting Point: ca 240° dec.
MDL No.: MFCD00003186
Formula:
C₃H₄N₂OS Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003186 CAS Number: 556-90-1 EINECS: 209-145-6 |