Stampa…
Zirconio (IV) ossido cement
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
42493.30 42493.A1
42493.30EA 106 EUR
42493.30 42493.A1
Zirconio (IV) ossido cement
Zirconio (IV) ossido
CAS No.: 1314-23-4 Physical Form: Liquid/paste Appearance: Pale brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD01868884
Formula: ZrO₂
Peso molecolare: 123,22 g/mol
Punto di ebollizione: 4300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2680 °C
Densità: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180