1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 3923-52-2
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 179-180°/18mm
Beilstein Reference: 514549
MDL No.: MFCD00041570
Formula:
C₁₅H₁₂O Punto di ebollizione: 179…180 °C (18 mmHg) Punto di fusione: 44…48 °C Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041570 CAS Number: 3923-52-2 |