Stampa…
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21411.22 B21411.36
B21411.22EA 30 EUR
B21411.22 B21411.36
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Purity: 98% CAS No.: 13268-42-3 Molecular Formula: (NH4)3Fe(C2O4)3.3H2O Formula Weight: 428.07 (374.02anhy) UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00150137
Formula: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O
Densità: 1,780
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150137
CAS Number: 13268-42-3
EINECS: 238-090-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,517