4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate, (max. 8% H₂O) ≥98% (dry weight)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B21369.03
B21369.06
B21369.03EA
59.4
EUR
B21369.03
B21369.06
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate, (max. 8% H₂O) ≥98% (dry weight)
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 207742-76-5
Molecular Formula: C4H7N5.H2SO4.xH2O
Formula Weight: 223.22(anhy)
Melting Point:
Formula:
C₄H₇N₅·H₂SO₄·xH₂O Peso molecolare: 223,22 g/mol (anhy) Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012789 CAS Number: 207742-76-5 EINECS: 256-446-3 |