N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 2235-00-9
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
Flash Point: 101°(214°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 128°/21mm
MDL No.: MFCD00080693
Formula:
C₈H₁₃NO Punto di ebollizione: 128 °C (21 mmHg) Punto di fusione: 32…36 °C Densità: 1,029 Flash Pt: 101 °C (214 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00080693 CAS Number: 2235-00-9 EINECS: 218-787-6 |