Stampa…
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in astine 1.5 mm (0.06 in) Ø
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42233.BV 42233.9X 42233.CE
42233.BVEA 54.4 EUR
42233.BV 42233.9X 42233.CE
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in astine 1.5 mm (0.06 in) Ø
Tungsteno
Formula: W
Peso molecolare: 183.84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660
Punto di fusione: 3410
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945