2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Van Boom's Reagent, Salicylchlorophosphite
Purity: 97%
CAS No.: 5381-99-7
Molecular Formula: C7H4ClO3P
Formula Weight: 202.54
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₇H₄ClO₃P Peso molecolare: 202,53 g/mol Punto di ebollizione: 127…128 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 36…40 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00013353 CAS Number: 5381-99-7 ADR: 8,II |