4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B21076.14
B21076.22
B21076.14EA
45.9
EUR
B21076.14
B21076.22
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone 97%
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Purity: 97%
CAS No.: 107-70-0
Molecular Formula: C7H14O2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Mild
Boiling Point: 156°
UN No.: UN2293
MDL No.: MFCD00043932
Formula:
C₇H₁₄O₂ Peso molecolare: 130,19 g/mol Punto di ebollizione: 156 °C Densità: 0,91 Flash Pt: 48 °C (118 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043932 CAS Number: 107-70-0 EINECS: 203-512-4 ADR: 3,III |