3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 24673-56-1
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 192-197°
Beilstein Reference: 132104
MDL No.: MFCD00060511
Formula:
C₁₀H₈O₃ Punto di fusione: 192…197 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060511 CAS Number: 24673-56-1 |