Stampa…
Lactitol monohydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2S,3R,4R,5R)-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexane-1,2,3,5,6-pentaol hydrate
B21016.03 B21016.06
B21016.03EA 89.5 EUR
B21016.03 B21016.06
Lactitol monohydrate 98%
Lactitol monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 81025-04-9 Molecular Formula: C12H24O11.H2O Formula Weight: 362.33 (344.31anhy) Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD00150767
Formula: C₁₂H₂₄O₁₁·H₂O
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150767
CAS Number: 81025-04-9
Merck Index: 14,5340