2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 15687-27-1
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Odour: Odourless
Melting Point: 75-78°
Boiling Point: 157°/4mm
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00010393
Formula:
C₁₃H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 157 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 75…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010393 CAS Number: 15687-27-1 EINECS: 239-784-6 ADR: , Merck Index: 14,4881 |