4-Hydroxy-4'-nitrostilbene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B20913.03
B20913.06
B20913.03EA
39.5
EUR
B20913.03
B20913.06
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene 98%
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Purity: 98%
CAS No.: 19221-08-0
Molecular Formula: C14H11NO3
Formula Weight: 241.25
Melting Point: 205-209°
Beilstein Reference: 2505854
MDL No.: MFCD00017044
Formula:
C₁₄H₁₁NO₃ Peso molecolare: 241,25 g/mol Punto di fusione: 205…209 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017044 CAS Number: 19221-08-0 |