Stampa…
Furazolidone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone
B20834.14 B20834.22
B20834.14EA 71.1 EUR
B20834.14 B20834.22
Furazolidone 98%
Furazolidone
Purity: 98% CAS No.: 67-45-8 Molecular Formula: C8H7N3O5 Formula Weight: 225.16 Melting Point: 254-256° dec. MDL No.: MFCD00010550
Formula: C₈H₇N₃O₅
Peso molecolare: 225,16 g/mol
Punto di fusione: 254…256 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00910550
CAS Number: 67-45-8
EINECS: 200-653-3