Stampa…
Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 0,01%
B20819.09 B20819.18
B20819.09EA 38.7 EUR
B20819.09 B20819.18
Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% stabilizzato
Ethylene glycol ethyl methyl ether
Stab. with 0.01% BHT
Purity: 97% CAS No.: 5137-45-1 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 2°(36°F) Refractive Index: 1.3870 Boiling Point: 100-102° UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00048580
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C
Densità: 0,850
Flash Pt: 2 °C (36 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048580
CAS Number: 5137-45-1
EINECS: 225-893-6
ADR: 3,II