3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B20768.03
B20768.06
B20768.03EA
68.6
EUR
B20768.03
B20768.06
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene 97%
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 1964-45-0
Molecular Formula: C10H10S
Formula Weight: 162.25
Boiling Point: 62-64°/0.1mm
MDL No.: MFCD00052744
Formula:
C₁₀H₁₀S Peso molecolare: 162,25 g/mol Punto di ebollizione: 62…64 °C (0,1 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052744 CAS Number: 1964-45-0 |