Stampa…
2,4-Diaminodiphenylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N1-Phenylbenzene-1,2,4-triamine
B20735.03 B20735.06
B20735.03EA 34.3 EUR
B20735.03 B20735.06
2,4-Diaminodiphenylamine 98%
2,4-Diaminodiphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 136-17-4 Molecular Formula: C12H13N3 Formula Weight: 199.26 Melting Point: 129-131° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00025285
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Peso molecolare: 199,26 g/mol
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025285
CAS Number: 136-17-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III