Stampa…
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20703.09 B20703.18 B20703.88
B20703.09EA 84.7 EUR
B20703.09 B20703.18 B20703.88
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 10202-75-2 Molecular Formula: (CH2=CHCH2)3COH Formula Weight: 152.24 MDL No.: MFCD00039829
Formula: (CH₂=CHCH₂)₃COH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039829
CAS Number: 10202-75-2