N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 38167-72-5
Molecular Formula: C14H15NO2
Formula Weight: 229.28
MDL No.: MFCD00173826
Formula:
C₁₄H₁₅NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173826 CAS Number: 38167-72-5 |