Stampa…
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
B20642.09 B20642.88
B20642.09EA 139 EUR
B20642.09 B20642.88
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 17147-42-1 Molecular Formula: C8H11NO3 Formula Weight: 169.18 Boiling Point: 87-89°/2mm MDL No.: MFCD00052557
Formula: C₈H₁₁NO₃
Peso molecolare: 169,18 g/mol
Punto di ebollizione: 87…89 °C (2 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052557
CAS Number: 17147-42-1