Hyodeoxycholic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 83-49-8
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.59
Melting Point: 197-199°
Optical Rotation: +8° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003681
Formula:
C₂₄H₄₀O₄ Punto di fusione: 197…199 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003681 CAS Number: 83-49-8 EINECS: 201-483-2 Merck Index: 14,4857 |