5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 53595-66-7
Molecular Formula: C4H4ClNO2S2
Formula Weight: 197.67
Melting Point: 115-118°
MDL No.: MFCD00052584
Formula:
C₄H₄ClNO₂S₂ Punto di fusione: 115…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052584 CAS Number: 53595-66-7 |