Stampa…
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20449.06 B20449.14
B20449.06EA 117 EUR
B20449.06 B20449.14
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid 98%
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 18212-21-0 Molecular Formula: C4H4N2O2S Formula Weight: 144.15 Melting Point: 184-186° MDL No.: MFCD00173830
Formula: C₄H₄N₂O₂S
Peso molecolare: 144,15 g/mol
Punto di fusione: 184…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173830
CAS Number: 18212-21-0