Stampa…
Di-n-propyl succinate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B20441.09 B20441.18
B20441.09EA 22.4 EUR
B20441.09 B20441.18
Di-n-propyl succinate 98%
Di-n-propyl succinate
Purity: 98% CAS No.: 925-15-5 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Odour: Pleasant Boiling Point: 250-252° MDL No.: MFCD00015213
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Punto di ebollizione: 250…252 °C
Densità: 1,00
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015213
CAS Number: 925-15-5
EINECS: 213-114-2