N-tert-Butylacrylamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 107-58-4
Molecular Formula: CH2=CHCONHC(CH3)3
Formula Weight: 127.19
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1742331
MDL No.: MFCD00026271
Formula:
C₇H₁₃NO Punto di fusione: 128…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026271 CAS Number: 107-58-4 EINECS: 203-505-6 |