Stampa…
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20386.09 B20386.88
B20386.09EA 230 EUR
B20386.09 B20386.88
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide 98%
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 55959-84-7 Molecular Formula: C3H8N4.HBr Formula Weight: 181.04 Melting Point: 181-185° MDL No.: MFCD00012694
Formula: C₃H₉BrN₄
Punto di fusione: 181…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012694
CAS Number: 55959-84-7
EINECS: 259-921-3