3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 42711-75-1
Molecular Formula: C11H16O3
Formula Weight: 196.25
Melting Point: 203-207°
MDL No.: MFCD00193929
Formula:
C₁₁H₁₆O₃ Punto di fusione: 203…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00193929 CAS Number: 42711-75-1 |