Stampa…
2-Methyl-3-phenyl-1-propene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
B20370.06 B20370.14
B20370.06EA 76.9 EUR
B20370.06 B20370.14
2-Methyl-3-phenyl-1-propene 99%
2-Methyl-3-phenyl-1-propene
Purity: 99% CAS No.: 3290-53-7 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 MDL No.: MFCD00039815
Formula: C₁₀H₁₂
Peso molecolare: 132,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039815
CAS Number: 3290-53-7