DL-Asparagine monohydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 3130-87-8
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 6234992
MDL No.: MFCD00151039
Formula:
C₄H₈N₂O₃·H₂O Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151039 CAS Number: 69833-18-7 EINECS: 221-521-1 |