Methyl-3-(methylamino)but-2-enoate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 13412-12-9
Molecular Formula: CH3C(NHCH3)=CHCO2CH3
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 60-63°
MDL No.: MFCD00027383
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Punto di fusione: 60…63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00027383 CAS Number: 13412-12-9 |