Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 57297-29-7
Molecular Formula: C4H8N2.HCl
Formula Weight: 120.59
Melting Point: 122-123°
Beilstein Reference: 4507255
MDL No.: MFCD00053010
Formula:
C₄H₈N₂ Punto di fusione: 122…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053010 CAS Number: 57297-29-7 |