Ethyl-2-oxo-4-phenylbutyrate ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Benzylpyruvic Acid Ethyl Ester, Ethyl Benzylpyruvate, 2-Oxo-4-phenylbutyric Acid Ethyl Ester
Purity: 90+%
CAS No.: 64920-29-2
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₄O₃ Peso molecolare: 206,24 g/mol Punto di ebollizione: 131…133 °C (2 mmHg) Densità: 1,09 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037533 CAS Number: 64920-29-2 EINECS: 265-276-9 |