Stampa…
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
B20145.03 B20145.06
B20145.03EA 63.6 EUR
B20145.03 B20145.06
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Purity: 97% CAS No.: 1198-98-7 Molecular Formula: C9H8N2O Formula Weight: 223.28 Melting Point: 33-36° MDL No.: MFCD00085133
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 223,28 g/mol
Punto di fusione: 33…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085133
CAS Number: 1198-98-7