Stampa…
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
B20095.03 B20095.06 B20095.14
B20095.03EA 41.5 EUR
B20095.03 B20095.06 B20095.14
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Purity: 98% CAS No.: 118430-73-2 Molecular Formula: C8H15N3 Formula Weight: 153.22 Melting Point: 155-158° MDL No.: MFCD00068002
Formula: C₈H₁₅N₃
Peso molecolare: 153.22 g/mol
Punto di fusione: 155…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068002
CAS Number: 118430-73-2