Cyclopentyl phenyl ketone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Cyclopentyl(phenyl)methanone, Benzoylcyclopentane
Purity: 96%
CAS No.: 5422-88-8
Molecular Formula: C12H14O
Formula Weight: 174.24
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₄O Peso molecolare: 174.24 g/mol Punto di ebollizione: 136…140 °C (16 mmHg) Densità: 1.036 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001378 CAS Number: 5422-88-8 EINECS: 226-548-2 |