Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 55788-44-8
Molecular Formula: Br(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 225.05
Melting Point: ca 256° dec.
MDL No.: MFCD00024999
Formula:
C₃H₇BrO₃S Punto di fusione: ∼ 256 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024999 CAS Number: 55788-44-8 |