[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 32083-66-2
Molecular Formula: C8H6FNO2S
Formula Weight: 199.20
Melting Point: 89-93°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00179339
Formula:
C₈H₆FNO₂S Punto di fusione: 89…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00179339 CAS Number: 32083-66-2 ADR: 6.1,III |