3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 94%
CAS No.: 1482-15-1
Molecular Formula: (CH3)2CHC(OH)(CH3)C≡CH
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 40°(104°F)
Boiling Point: 133°
UN No.: UN1987
MDL No.: MFCD00039845
Formula:
C₇H₁₂O Punto di ebollizione: 133 °C Densità: 0,87 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039845 CAS Number: 1482-15-1 ADR: 3,III |