Citronellyl acetate ≥96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 150-84-5
Molecular Formula: C13H24O2
Formula Weight: 212.33
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4434
Boiling Point: 240°
MDL No.: MFCD00015039
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Punto di ebollizione: 240 °C Densità: 0,890 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015039 CAS Number: 150-84-5 EINECS: 205-775-0 |