Stampa…
1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
A19830.09 A19830.88
A19830.09EA 104 EUR
A19830.09 A19830.88
1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene 97%
1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene
Purity: 97% CAS No.: 7596-80-7 Molecular Formula: C8H12N2O4S2 Formula Weight: 264.32 Odour: Odourless Melting Point: 211-214° MDL No.: MFCD00276605
Formula: C₈H₁₂N₂O₄S₂
Peso molecolare: 264,32 g/mol
Punto di fusione: 211…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276605
CAS Number: 7596-80-7