3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 41459-42-1
Molecular Formula: (BrCH2)2CHCO2H
Formula Weight: 245.91
Melting Point: 98-101°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00010643
Formula:
C₄H₆Br₂O₂ Punto di fusione: 98…101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010643 CAS Number: 41459-42-1 ADR: 8,III |