Stampa…
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A19620.02 A19620.88
A19620.02EA 124 EUR
A19620.02 A19620.88
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 1505-52-8 Molecular Formula: C11H10O2S Formula Weight: 206.25 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00052299
Formula: C₁₁H₁₀O₂S
Peso molecolare: 206,25 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052299
CAS Number: 1505-52-8