Ethyl-2-methyl-4-pentenoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 53399-81-8
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1753406
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00010235
Formula:
C₈H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 153…155 °C Densità: 0,880 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010235 CAS Number: 53399-81-8 EINECS: 258-520-0 ADR: 3,III |